1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2051-25G T2051-500G
TCIAT2051-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAT2051-25G TCIAT2051-500G
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1,1',1'-Tetramethyl-4,4'-(methylenedi-p-phenylene)disemicarbazide
Formule: C₁₉H₂₆N₆O₂
Numéro MDL: MFCD00525631
Numéro CAS: 85095-61-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 174.0 to 179.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité