2,3,5-Trifluoro-1,4-benzènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Diamino-2,4,5-trifluorobenzene
T2060-1G T2060-5G
TCIAT2060-1GEA 126 EUR InStock
TCIAT2060-1G TCIAT2060-5G
2,3,5-Trifluoro-1,4-benzènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3,5-Trifluoro-1,4-benzènediamine
Formule: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114298
Numéro CAS: 321182-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité