3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol, 3,5,6-Trifluoro-2-pyridone
T2061-1G T2061-5G
TCIAT2061-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT2061-1G TCIAT2061-5G
3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,5,6-Trifluoro-2-pyridinol
Formule: C₅H₂F₃NO
MW: 149,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD04114299
Numéro CAS: 75777-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité