Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6,8-Tétraméthylcyclotétrasiloxane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane

T2076-5G T2076-25G T2076-100G
TCIAT2076-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT2076-5G TCIAT2076-25G TCIAT2076-100G
2,4,6,8-Tétraméthylcyclotétrasiloxane ≥95.0% (par GC)
2,4,6,8-Tétraméthylcyclotétrasiloxane


Formule: C₄H₁₆O₄Si₄
MW: 240,51 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039567
Numéro CAS: 2370-88-9
EINECS: 219-137-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06a7edd4f99859bfba981278426b0fbff3d4f579&vid=06a7edd4f99859bfba981278426b0fbff3d4f579&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité