1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2087-25G T2087-5G
TCIAT2087-25GEA 195 EUR InStock
TCIAT2087-25G TCIAT2087-5G
1-(Trifluoroacetyl)piperidine ≥98.0% (par GC)
1-(Trifluoroacetyl)piperidine
Formule: C₇H₁₀F₃NO
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00466213
Numéro CAS: 340-07-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité