2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2089-1G T2089-5G T2089-25G
TCIAT2089-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAT2089-1G TCIAT2089-5G TCIAT2089-25G
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate ≥95.0% (par GC)
2-(Trimethylsilyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₀H₁₃F₃O₃SSi
MW: 298,35 g/mol
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00799598
Numéro CAS: 88284-48-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f85b237c6e4563f9560bb1dfc06d44b293f9b099&vid=f85b237c6e4563f9560bb1dfc06d44b293f9b099&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité