2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Tris(benzyloxy)-6-((benzyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-ol, 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactose
T2112-1G T2112-5G
TCIAT2112-1GEA 107 EUR InStock
TCIAT2112-1G TCIAT2112-5G
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose ≥98.0% (par HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactopyranose
Formule: C₃₄H₃₆O₆
MW: 540,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132927
Numéro CAS: 6386-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomer)
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +9.0 to +13.0 deg (C=1,CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité