Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 3,3',3''-phosphinetriyltribenzenesulphonate, Trisodium 3,3',3''-Phosphinetriyltribenzenesulphonate, Tris(3-sulphophenyl)phosphine trisodium salt, Tris(3-sulphonatophenyl)phosphine, sodium salt
T2187-1G T2187-5G
TCIAT2187-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAT2187-1G TCIAT2187-5G
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulphonic acid trisodium salt
Formule: C₁₈H₁₂Na₃O₉PS₃
MW: 568,408 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145472
Numéro CAS: 63995-70-0
EINECS: 264-596-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f6e8a086ef39c0ff54a8ab615224bce5495d82b&vid=c5890f8ee4a890c49715e5e25e0ba6806841e96e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité