o-Tolyl-3,5-xylyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2213-25G T2213-5G
TCIAT2213-25GEA 394 EUR InStock
TCIAT2213-25G TCIAT2213-5G
o-Tolyl-3,5-xylyl ether ≥97.0% (par GC)
o-Tolyl-3,5-xylyl ether
Formule: C₁₅H₁₆O
MW: 212,29 g/mol
Numéro CAS: 196604-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité