Acide 4-bromoisophtalique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13152.06 A13152.14 A13152.22
A13152.06EA 82 EUR InStock
A13152.06 A13152.14 A13152.22
Acide 4-bromoisophtalique 96%
Acide 4-bromoisophtalique
Purity: 96% CAS No.: 6939-93-1 Molecular Formula: C8H5BrO4 Formula Weight: 245.03 Melting Point: 296-302° Beilstein Reference: 1959392
Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Point de fusion: 296…302 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002404
Numéro CAS: 6939-93-1
EINECS: 230-078-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité