Tetrahydrofurfuryl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Tetrahydrofuran-2-yl)methyl acrylate, Acrylic Acid Tetrahydrofurfuryl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2239-25G T2239-500G
TCIAT2239-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT2239-25G TCIAT2239-500G
Tetrahydrofurfuryl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Tetrahydrofurfuryl acrylate
Formule: C₈H₁₂O₃
MW: 156,18 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00014516
Numéro CAS: 2399-48-6
EINECS: 219-268-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité