2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acrylic Acid 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2240-25G T2240-5G
TCIAT2240-25GEA 131 EUR InStock
TCIAT2240-25G TCIAT2240-5G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl acrylate
Formule: C₆H₆F₄O₂
MW: 186,11 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 7383-71-3
EINECS: 230-957-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité