Tetramethylpropylcyclopentadiene (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2241-1G T2241-5G
TCIAT2241-1GEA 123 EUR InStock
TCIAT2241-1G TCIAT2241-5G
Tetramethylpropylcyclopentadiene (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Tetramethylpropylcyclopentadiene (mixture of isomers)
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e70324c0a1f9d228d6c23649875209a7c87813a&vid=af600d1073b6b521f8b49886eba8a791f003538d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité