Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2246-25G T2246-5G
TCIAT2246-25GEA 682 EUR InStock
TCIAT2246-25G TCIAT2246-5G
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethyl[3-(triethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Formule: C₁₂H₃₀ClNO₃Si
Numéro CAS: 84901-27-9
EINECS: 284-463-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité