Tetradecyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
T2265-25ML T2265-500ML
TCIAT2265-25MLEA 61.6 EUR InStock
TCIAT2265-25ML TCIAT2265-500ML
Tetradecyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Tetradecyl acrylate
Formule: C₁₇H₃₂O₂
MW: 268,44 g/mol
Point d'ébullition: 138°C
Point de fusion: 14°C
Numéro MDL: MFCD00673244
Numéro CAS: 21643-42-5
EINECS: 244-491-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité