Titanyl Phthalocyanine, purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TiOPc, Oxo(phthalocyaninato)titanium
T2272-200MG T2272-1G
TCIAT2272-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAT2272-200MG TCIAT2272-1G
Titanyl Phthalocyanine, purifié par sublimation
Titanyl Phthalocyanine
Formule: C₃₂H₁₆N₈OTi
MW: 576,40 g/mol
Point de fusion: 395°C
Numéro MDL: MFCD00145414
Numéro CAS: 26201-32-1
EINECS: 419-970-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657e602e26a8ca5d08cd58d5774bba735de9389e&vid=657e602e26a8ca5d08cd58d5774bba735de9389e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Elemental analysis (Nitrogen) 18.50 to 20.00 %
Lambda max. 692.0 to 694.0 nm (Pyridine)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité