3,3,5-Triméthylcyclohexyle salicylate mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2278-25G T2278-500G T2278-100G
TCIAT2278-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2278-25G TCIAT2278-500G TCIAT2278-100G
3,3,5-Triméthylcyclohexyle salicylate mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
3,3,5-Triméthylcyclohexyle salicylate
Formule: C₁₆H₂₂O₃
MW: 262,35 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Numéro MDL: MFCD00019377
Numéro CAS: 118-56-9
EINECS: 204-260-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=434d2a50f3a0a6c75f78e0a6037aeefb9ec75ae7&vid=434d2a50f3a0a6c75f78e0a6037aeefb9ec75ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité