5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mélange d'isomères ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethylsilylcyclopentadiene (mixture of isomers), (2,4-Cyclopentadien-1-yl)trimethylsilane
T2284-1G T2284-5G
TCIAT2284-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAT2284-1G TCIAT2284-5G
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene mélange d'isomères ≥97.0% (par GC)
5-(Trimethylsilyl)-1,3-cyclopentadiene
Formule: C₈H₁₄Si
MW: 138,29 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –19°C
Point d'éclair: 29°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010666
Numéro CAS: 25134-15-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité