2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ɑ-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
T2295-1G T2295-5G
TCIAT2295-1GEA 118 EUR InStock
TCIAT2295-1G TCIAT2295-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-ɑ-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate ≥95.0% (par HPLC)
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl-2,2,2-trichloroacetimidate
Formule: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD07369652
Numéro CAS: 86520-63-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +109 to +115 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité