Triamcinolone acetonide ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Fournisseur: TCI
T2308-1G T2308-5G
TCIAT2308-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT2308-1G TCIAT2308-5G
Triamcinolone acetonide ≥98.0% (par HPLC et méthode UV)
Triamcinolone acetonide
Formule: C₂₄H₃₁FO₆
Point de fusion: 294°C
Numéro MDL: MFCD00056834
Numéro CAS: 76-25-5
EINECS: 200-948-7
Merck Index: 14,09596
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 98.0 % (after drying)
Specific rotation [a]20/D +100.0 to +107.0 deg (C=1, Dioxane)
Solubility in Dioxane almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité