L-Tryptophanamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T2312-1G T2312-5G
TCIAT2312-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAT2312-1G TCIAT2312-5G
L-Tryptophanamide hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
L-Tryptophanamide hydrochloride
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +21.0 to +28.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité