Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate ≥80.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with phenothiazine
T2325-25G T2325-500G
TCIAT2325-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT2325-25G TCIAT2325-500G
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate ≥80.0% (par GC) stabilisé
Tris(2-acryloyloxyethyl)isocyanurate
Formule: C₁₈H₂₁N₃O₉
MW: 423,38 g/mol
Numéro CAS: 40220-08-4
EINECS: 254-843-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité