4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(4-aminophenyl)amine
T2332-1G T2332-5G
TCIAT2332-1GEA 104 EUR InStock
TCIAT2332-1G TCIAT2332-5G
4,4',4''-Triaminotriphenylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4',4''-Triaminotriphenylamine
Formule: C₁₈H₁₈N₄
MW: 290,38 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD00778301
Numéro CAS: 5981-09-9
EINECS: 227-791-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité