Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2333-25G T2333-5G
TCIAT2333-25GEA 290 EUR InStock
TCIAT2333-25G TCIAT2333-5G
Tris(4-nitrophenyl)amine ≥96.0% (par HPLC)
Tris(4-nitrophenyl)amine
Formule: C₁₈H₁₂N₄O₆
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00024636
Numéro CAS: 20440-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&vid=6f8065f0673f0c868ac2ecd832078694ac926bc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité