2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2350-25G T2350-5G
TCIAT2350-25GEA 125 EUR InStock
TCIAT2350-25G TCIAT2350-5G
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2,3,3-Tetramethylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011538
Numéro CAS: 15641-58-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité