1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methyl-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole
T2376-25G T2376-5G
TCIAT2376-25GEA 197 EUR InStock
TCIAT2376-25G TCIAT2376-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one ≥98.0% (par GC)
1,5,6,7-Tetrahydro-2-methyl-4H-indol-4-one
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Point de fusion: 204°C
Numéro MDL: MFCD04972500
Numéro CAS: 35308-68-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité