2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2384-25G T2384-5G
TCIAT2384-25GEA 182 EUR InStock
TCIAT2384-25G TCIAT2384-5G
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one ≥98.0% (par GC)
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Formule: C₁₄H₇F₃OS
Numéro MDL: MFCD00079785
Numéro CAS: 1693-28-3
EINECS: 216-893-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité