2,3-Thiophènedicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2388-1G T2388-5G
TCIAT2388-1GEA 91.3 EUR InStock
TCIAT2388-1G TCIAT2388-5G
2,3-Thiophènedicarbaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,3-Thiophènedicarbaldéhyde
Formule: C₆H₄O₂S
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00209616
Numéro CAS: 932-41-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 81.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité