N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: TMS Triflimide, [Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]trimethylsilane
T2392-1G T2392-5G
TCIAT2392-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAT2392-1G TCIAT2392-5G
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
N-(Trimethylsilyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₅H₉F₆NO₄S₂Si
MW: 353,33 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD10566930
Numéro CAS: 82113-66-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité