1,2,4-Triazole-3-carboxamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide
T2402-25G T2402-5G
TCIAT2402-25GEA 102 EUR InStock
TCIAT2402-25G TCIAT2402-5G
1,2,4-Triazole-3-carboxamide ≥97.0% (par HPLC, azote total)
1,2,4-Triazole-3-carboxamide
Formule: C₃H₄N₄O
MW: 112,09 g/mol
Point de fusion: 315°C
Numéro MDL: MFCD03990481
Numéro CAS: 3641-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité