2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Tosylacetic acid
T2416-25G T2416-5G
TCIAT2416-25GEA 362 EUR InStock
TCIAT2416-25G TCIAT2416-5G
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid ≥98.0% (par HPLC)
2-(p-Toluenesulphonyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀O₄S
MW: 214,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021764
Numéro CAS: 3937-96-0
EINECS: 223-518-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité