1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1,3-Triphenylpropargyl alcohol, 1,1,3-Triphenylpropargyl Alcohol
T2418-25G T2418-5G
TCIAT2418-25GEA 140 EUR InStock
TCIAT2418-25G TCIAT2418-5G
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol ≥98.0% (par GC)
1,1,3-Triphenyl-2-propyn-1-ol
Formule: C₂₁H₁₆O
MW: 284,36 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00004449
Numéro CAS: 1522-13-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité