cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
T2423-1G T2423-5G
TCIAT2423-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAT2423-1G TCIAT2423-5G
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
MW: 196,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD09037361
Numéro CAS: 1202578-27-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité