L-Threonine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,3R)-tert-Butyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OtBu.HCl
T2435-1G T2435-5G
TCIAT2435-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAT2435-1G TCIAT2435-5G
L-Threonine-tert-butyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Threonine-tert-butyl ester hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO₃
MW: 211,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD00672361
Numéro CAS: 69320-90-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -13.0 deg (C=1, CH3OH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité