(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
T2442-25G T2442-5G
TCIAT2442-25GEA 102 EUR InStock
TCIAT2442-25G TCIAT2442-5G
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(R)-Methyl-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)propanoate hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
Point de fusion: 205°C
Numéro MDL: MFCD00038992
Numéro CAS: 14907-27-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -22.0 deg (C=5, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité