3-(Triméthylsilyl)-2-naphtyle trifluorométhanesulfonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Triflate, 3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 3-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Ester
T2466-1G T2466-5G
TCIAT2466-1GEA 212 EUR InStock
TCIAT2466-1G TCIAT2466-5G
3-(Triméthylsilyl)-2-naphtyle trifluorométhanesulfonate ≥95.0% (par GC)
3-(Triméthylsilyl)-2-naphtyle trifluorométhanesulfonate
Formule: C₁₄H₁₅F₃O₃SSi
MW: 348,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10566935
Numéro CAS: 780820-43-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité