Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAT2468-1GEA 272 EUR InStock
TCIAT2468-1G
Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex ≥98.0% (sur base azote total)
Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex


Formule: C₆H₄S₄
MW: 408,53 g/mol
Point de fusion: 226°C
Numéro MDL: MFCD03791115
Numéro CAS: 40210-84-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité