4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Epoxy-2,2a,5,5a,6,6a-hexahydrooxireno[f]isobenzofuran-3(1aH)-one
T2471-1G T2471-5G
TCIAT2471-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT2471-1G TCIAT2471-5G
4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one ≥98.0% (par GC)
4,9,11-Trioxatetracyclo[5.3.1.0(2,6).0(8,10)]undecan-3-one
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Numéro CAS: 632339-23-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité