Thiourée ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Thiocarbamide
TCIAT2475-300GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT2475-300G
Thiourée ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Thiourée
Formule: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
Point de fusion: 177°C
Numéro MDL: MFCD00008067
Numéro CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric back titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité