Trichostatin A ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2477-10MG T2477-50MG
TCIAT2477-10MGEA 337 EUR InStock
TCIAT2477-10MG TCIAT2477-50MG
Trichostatin A ≥98.0% (par HPLC)
Trichostatin A
Formule: C₁₇H₂₂N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03848392
Numéro CAS: 58880-19-6
Merck Index: 14,09649
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b08c515bba02f7741043c49b7a82897df939952&vid=3b08c515bba02f7741043c49b7a82897df939952&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 95.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité