1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H,1H-Perfluoro-1-iodoheptane, 1H,1H-Tridecafluoro-1-iodoheptane, 1H,1H-Perfluoroheptyl Iodide
T2482-1G T2482-5G
TCIAT2482-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAT2482-1G TCIAT2482-5G
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide ≥95.0% (par GC)
1H,1H-Tridecafluoroheptyl iodide
Formule: C₇H₂F₁₃I
MW: 459,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00233026
Numéro CAS: 212563-43-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité