2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T2498-1G T2498-5G
TCIAT2498-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT2498-1G TCIAT2498-5G
2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Trivinylboroxin Pyridine complexe
Formule: C₁₁H₁₄B₃NO₃
Numéro MDL: MFCD03839440
Numéro CAS: 95010-17-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité