1-(p-Tolyl)ethylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(1-Aminoethyl)toluene, 1-(4-Methylphenyl)ethylamine
T2505-5G T2505-1G
TCIAT2505-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT2505-5G TCIAT2505-1G
1-(p-Tolyl)ethylamine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
1-(p-Tolyl)ethylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD02177111
Numéro CAS: 586-70-9
EINECS: 443-160-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8af2c52c5ec528c9a1b05b08e93049334764d8bb&vid=8af2c52c5ec528c9a1b05b08e93049334764d8bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité