Trifluorothymidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T2511-1G T2511-100MG
TCIAT2511-1GEA 567 EUR InStock
TCIAT2511-1G TCIAT2511-100MG
Trifluorothymidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Trifluorothymidine
Formule: C₁₀H₁₁F₃N₂O₅
Point de fusion: 189°C
Numéro MDL: MFCD00006534
Numéro CAS: 70-00-8
EINECS: 200-722-8
Merck Index: 14,09687
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +47.0 to +53.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité