Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétrasilocane ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T2523-25G T2523-5G
TCIAT2523-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAT2523-25G TCIAT2523-5G
2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétrasilocane ≥97.0% (par GC)
2,4,6,8-Tétraméthyl-2,4,6,8-tétravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tétroxatétrasilocane


Formule: C₁₂H₂₄O₄Si₄
Point de fusion: -44°C
Point d'éclair: 112°C
Numéro MDL: MFCD00040293
Numéro CAS: 2554-06-5
EINECS: 219-863-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité