Tizanidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzo[c][1,2,5]thiadiazol-4-amine hydrochloride, Tizanidine HCl, 5-Chloro-4-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-2,1,3-benzothiadiazole Hydrochloride
T2527-25G T2527-5G
TCIAT2527-25GEA 119 EUR InStock
TCIAT2527-25G TCIAT2527-5G
Tizanidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tizanidine hydrochloride
Formule: C₉H₈ClN₅S
MW: 290,17 g/mol
Point de fusion: 280°C
Numéro MDL: MFCD00798231
Numéro CAS: 64461-82-1
Merck Index: 14,09485
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité