1,1,3,3-Tetrabutylurea ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2537-25G T2537-5G
TCIAT2537-25GEA 113 EUR InStock
TCIAT2537-25G TCIAT2537-5G
1,1,3,3-Tetrabutylurea ≥98.0% (par GC)
1,1,3,3-Tetrabutylurea
Formule: C₁₇H₃₆N₂O
MW: 284,49 g/mol
Point d'ébullition: 163°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00042901
Numéro CAS: 4559-86-8
EINECS: 224-929-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité