Torsemide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Torasemide, N-(Isopropylcarbamoyl)-4-(m-tolylamino)pyridine-3-sulphonamide
T2538-1G T2538-5G
TCIAT2538-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAT2538-1G TCIAT2538-5G
Torsemide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Torsemide
Formule: C₁₆H₂₀N₄O₃S
MW: 348,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00866166
Numéro CAS: 56211-40-6
Merck Index: 14,09552
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité