Triisopropoxyvanadium(V) oxide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Vanadium(V) Triisopropoxide Oxide, Vanadium (V) tri-i-propoxy oxide, Vanadium(V) Oxytriisopropoxide, VTIP
T2548-25G T2548-5G
TCIAT2548-25GEA 154 EUR InStock
TCIAT2548-25G TCIAT2548-5G
Triisopropoxyvanadium(V) oxide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Triisopropoxyvanadium(V) oxide
Formule: C₉H₂₁O₄V
MW: 244,20 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –2°C
Densité: 1.04
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00015017
Numéro CAS: 5588-84-1
EINECS: 226-997-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité