(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-(-)-2-(Aminomethyl)tetrahydrofuran, (R)-2-Tetrahydrofurfurylamine
T2551-1G T2551-200MG T2551-5G
TCIAT2551-1GEA 145 EUR InStock
TCIAT2551-1G TCIAT2551-200MG TCIAT2551-5G
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylamine
Formule: C₅H₁₁NO
MW: 101,15 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00192476
Numéro CAS: 7202-43-9
ONU: 2943
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ea1cd9780111288596a813791a547089cf3329&vid=32ea1cd9780111288596a813791a547089cf3329&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -12.0 to -18.0 deg (C=2, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité